Tisk…
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
138220250 138220050
ACRO138220250EA 10780 CZK
ACRO138220250 ACRO138220050
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 98%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Appearance: White to cream Crystalline powder
Vzorec: C₈H₈O₃
Bod tání: 70…74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005917
CAS číslo: 2426-02-0
UN: 2698
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %