Tisk…
DL-Tartaric acid 99.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
137875000 137870025 137871000
ACRO137875000EA 4090 CZK
ACRO137875000 ACRO137870025 ACRO137871000
DL-Tartaric acid 99.5%
DL-Tartaric acid
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₄H₆O₆
Bod tání: 200…206 °C
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151254
CAS číslo: 133-37-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20 °C, 589 nm) (c=20, H2O)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm