Tisk…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
134780100 134780010
ACRO134780100EA 3760 CZK
ACRO134780100 ACRO134780010
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene 98%
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
CAS No.: 3900-45-6
Vzorec: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Bod tání: 108…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021643
CAS číslo: 3900-45-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
GC ≥97.5 %