Tisk…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
134320010 134320050
ACRO134320010EA 850 CZK
ACRO134320010 ACRO134320050
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 98+%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Appearance: Clear yellow Liquid after melting
Vzorec: C₈H₁₂N₄
Bod varu: 96…97 °C (,2 mmHg)
Bod tání: 29…36 °C
Hustota: 1,07 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040742
CAS číslo: 20980-22-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %