Tisk…
trans-Stilbene oxide 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
132780050 132780010 132780250
ACRO132780050EA 3200 CZK
ACRO132780050 ACRO132780010 ACRO132780250
trans-Stilbene oxide 99%
trans-Stilbene oxide
CAS No.: 1439-07-2
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Bod tání: 67…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064311
CAS číslo: 1439-07-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 70 °C
GC ≥98.5 %