Tisk…
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
132680010 132680050
ACRO132680010EA 1800 CZK
ACRO132680010 ACRO132680050
Serotonin creatinine sulphate monohydrate 99%
Serotonin creatinine sulphate monohydrate
Appearance: Off-white to light beige Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 216…219 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149653
CAS číslo: 61-47-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.4 to 5.4 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %