Tisk…
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131960025 131960250
ACRO131960025EA 1710 CZK
ACRO131960025 ACRO131960250
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 98%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
CAS No.: 6419-36-9
Vzorec: C₇H₈ClNO₂
Bod tání: 160…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012819
CAS číslo: 6419-36-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation -35° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)