Tisk…
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131950050 131950250
ACRO131950050EA 2010 CZK
ACRO131950050 ACRO131950250
2-Pyridylacetic acid hydrochloride 99%
2-Pyridylacetic acid hydrochloride
Appearance: White to beige Crystalline powder or crystals
Vzorec: C₇H₇NO₂
Bod tání: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012812
CAS číslo: 16179-97-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %