Tisk…
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trans-2-Phenylcyclopropanamine hydrochloride, Tranylcypromine hydrochloride
130470010 130472500 130470050
ACRO130470010EA 4090 CZK
ACRO130470010 ACRO130472500 ACRO130470050
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride 97%
trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Appearance: White to light beige Powder and/or chunks
Vzorec: C₉H₁₂ClN
MW: 169,652 g/mol
Bod tání: 162…169 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063602
CAS číslo: 1986-47-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %