Tisk…
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
130081000 130080250
ACRO130081000EA 3720 CZK
ACRO130081000 ACRO130080250
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 98%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
CAS No.: 128-69-8
Vzorec: C₂₄H₈O₆
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006916
CAS číslo: 128-69-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm