Tisk…
Pamoic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Methylenebis(3-hydroxy-2-naphthoic acid), Embonic acid
129721000 129725000
ACRO129721000EA 2050 CZK
ACRO129721000 ACRO129725000
Pamoic acid 98+%
Pamoic acid
CAS No.: 130-85-8
Vzorec: C₂₃H₁₆O₆
MW: 388,38 g/mol
Bod tání: >300 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004079
CAS číslo: 130-85-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH 98.0 to 102.0 %
GC ≥97.0 %
Stabilizer ≤500 ppm BHT