Tisk…
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
127970010 127972500 127970050
ACRO127970010EA 13610 CZK
ACRO127970010 ACRO127972500 ACRO127970050
5-Methyl-DL-tryptophan 98%
CAS No.: 951-55-3
Vzorec: C₁₂H₁₄N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005652
CAS číslo: 951-55-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.5 %
Appearance of solution (5% soln. in 1 N NaOH) clear, pale yellowish
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm