Tisk…
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-Carbaldehyde, 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Methylthiophene-2-carbaldehyde
127870100 127870500
ACRO127870100EA 2250 CZK
ACRO127870100 ACRO127870500
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 98%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₆H₆OS
MW: 126,18 g/mol
Hustota: 1,18 g/cm³
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005434
CAS číslo: 13679-70-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %