Tisk…
Pargyline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-N-propargylbenzylamine, N-Benzyl-N-methylprop-2-yn-1-amine
127530010 127530050
ACRO127530010EA 798 CZK
ACRO127530010 ACRO127530050
Pargyline 97%
Pargyline
Appearance: Clear yellow Liquid
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Bod varu: 86…88 °C (4 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008576
CAS číslo: 555-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %