Tisk…
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
126970050 126970500
ACRO126970050EA 1370 CZK
ACRO126970050 ACRO126970500
Methyl-2-hydroxyisobutyrate 99%
Methyl-2-hydroxyisobutyrate
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Bod varu: 137 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004457
CAS číslo: 2110-78-3
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %