Tisk…
Oxytetracycline dihydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
123841000 123840100
ACRO123841000EA 23090 CZK
ACRO123841000 ACRO123840100
Oxytetracycline dihydrate 95%
Oxytetracycline dihydrate
CAS No.: 6153-64-6
Vzorec: C₂₂H₂₄N₂O₉·2H₂O
Bod tání: 181…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151234
CAS číslo: 6153-64-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 % (K.F.)
HPLC 94 to 102 % (on anhydrous substance)
Specific optical rotation on anhydrous substance