Tisk…
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
123040010 123040050
ACRO123040010EA 2610 CZK
ACRO123040010 ACRO123040050
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate 95%
Ethyl-2-oxocyclopentaneacetate
CAS No.: 20826-94-2
Vzorec: C₉H₁₄O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044715
CAS číslo: 20826-94-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific gravity 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat)