1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
121830050
121830250
121831000
121830000
ACRO121830050EA
898
CZK
ACRO121830050
ACRO121830250
ACRO121831000
121830000.
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Appearance: White to almost white Powder
Vzorec:
C₅H₄N₄O Bod tání: 384 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00599413 CAS číslo: 315-30-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % (on dried substance) |