Tisk…
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
121200250 121201000 121205000
ACRO121200250EA 2550 CZK
ACRO121200250 ACRO121201000 ACRO121205000
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine 95%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Appearance: Clear light yellow to brown Liquid
Vzorec: C₆H₁₃NO
Bod varu: 79…81 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003181
CAS číslo: 2955-88-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4713 to 1.4743 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %