Tisk…
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
120860010 120860050 120861000
ACRO120860010EA 14860 CZK
ACRO120860010 ACRO120860050 ACRO120861000
Humic acid sodium salt 45 - 70% (as humic acid), crystalline powder, technická kvalita
Humic acid sodium salt
Appearance: Black Crystalline powder
Vzorec: C₉H₈Na₂O₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135560
CAS číslo: 68131-04-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 45 to 70 % (as Humic acid)
Loss on drying 14 % to 25 % (105°C, 4 h)