Tisk…
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
120830250 120831000
ACRO120830250EA 1020 CZK
ACRO120830250 ACRO120831000
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride 99%
DL-Homocysteinethiolactone hydrochloride
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: C₄H₇NOS
Bod tání: 199…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012724
CAS číslo: 6038-19-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %