Tisk…
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride, H-His-OMe.2HCl, L-Methyl histidinate dihydrochloride, H-His-OMe·2HCl
120820250 120821000 120820050
ACRO120820250EA 3210 CZK
ACRO120820250 ACRO120821000 ACRO120820050
L-Histidine methyl ester dihydrochloride 97%
L-Histidine methyl ester dihydrochloride
CAS No.: 7389-87-9
Vzorec: C₇H₁₁N₃O₂
MW: 242.10 g/mol
Bod tání: 207 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012701
CAS číslo: 7389-87-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=2, water)