Tisk…
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,2'-Ethanediylidenedinitrilodiphenol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylidenebis(azanylylidene))diphenol, Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane
120160100 120160500
ACRO120160100EA 2810 CZK
ACRO120160100 ACRO120160500
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) 97%
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
CAS No.: 1149-16-2
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240.26 g/mol
Bod tání: 201…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002183
CAS číslo: 1149-16-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.1 % (800°C)
Solubility (0.5 % in methanol) Clear
HPLC ≥96.0 %
Suitability (for Ca determination) Passes test
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm