Tisk…
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
119910250 119911000
ACRO119910250EA 1110 CZK
ACRO119910250 ACRO119911000
Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 98%
Penta-O-acetyl-alpha-D-glucopyranose
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₁₆H₂₂O₁₁
Bod tání: 109…113 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064071
CAS číslo: 604-68-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +96.5° to +103.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
NMR (1H-NMR) Consistent with structure