Tisk…
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
117880100 117880250 117881000
ACRO117880100EA 1480 CZK
ACRO117880100 ACRO117880250 ACRO117881000
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one 99%
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
CAS No.: 5323-87-5
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140.18 g/mol
Bod varu: 76…78 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.04 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001580
CAS číslo: 5323-87-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5020 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %