Tisk…
Emodin 95% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
117751000 117755000
ACRO117751000EA 4270 CZK
ACRO117751000 ACRO117755000
Emodin 95% tech.
Emodin
Appearance: Orange-red Powder
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
Bod tání: 253 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001207
CAS číslo: 518-82-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Neutrality Passes test