Tisk…

Ellagic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

117740100 117740025 117740500
ACRO117740100EA 5810 CZK
ACRO117740100 ACRO117740025 ACRO117740500
Ellagic acid 97%
Ellagic acid

CAS No.: 476-66-4

Vzorec: C₁₄H₆O₈
Bod tání: >360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006914
CAS číslo: 476-66-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Beige to green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥95 %
Color scale ≤10 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR