Tisk…
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
112010250 112011000 112015000
ACRO112010250EA 1830 CZK
ACRO112010250 ACRO112011000 ACRO112015000
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose 98+%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
CAS No.: 582-52-5
Vzorec: C₁₂H₂₀O₆
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005544
CAS číslo: 582-52-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -10° to -12° (20°C, 589 nm) (c=5, EtOH)