Tisk…
2-Deoxy-D-galactose 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
111970010 111970050
ACRO111970010EA 2520 CZK
ACRO111970010 ACRO111970050
2-Deoxy-D-galactose 99%
2-Deoxy-D-galactose
CAS No.: 1949-89-9
Vzorec: C₆H₁₂O₅
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014649
CAS číslo: 1949-89-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +56° to +60° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O, 5 h)