Tisk…
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
111360050 111360250
ACRO111360050EA 4090 CZK
ACRO111360050 ACRO111360250
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate 95%
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Appearance: White to light yellow Powder
Vzorec: C₂₁H₃₃N₃O₄S
Bod tání: 110…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011979
CAS číslo: 2491-17-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 120 °C
HPLC ≥94 %