Tisk…
Cinnamamide predominantly trans 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110360050 110360250
ACRO110360050EA 1860 CZK
ACRO110360050 ACRO110360250
Cinnamamide predominantly trans 97%
Cinnamamide
CAS No.: 621-79-4
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 146…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008033
CAS číslo: 621-79-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
HPLC ≥96.0 %