Tisk…
Cholesterol pelargonate 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
110270250 110271000
ACRO110270250EA 2370 CZK
ACRO110270250 ACRO110271000
Cholesterol pelargonate 99+%
Cholesterol pelargonate
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₃₆H₆₂O₂
Bod varu: 360 °C (760 mmHg)
Bod tání: 74…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003643
CAS číslo: 1182-66-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10% soln. in hexane) clear, colorless