Tisk…
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
109930010 109930050 109930250
ACRO109930010EA 1290 CZK
ACRO109930010 ACRO109930050 ACRO109930250
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride 97%
4-(4-Chlorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₁H₁₃Cl₂N
MW: 230,132 g/mol
Bod tání: 199…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012753
CAS číslo: 51304-61-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 204 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Distillation range 170 to 195 °C
Aromatics ≤50 ppm