Tisk…
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine 90-95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(4-Chlorodiphenylmethyl)piperazine, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine
108650050 108650250 108651000
ACRO108650050EA 5960 CZK
ACRO108650050 ACRO108650250 ACRO108651000
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine 90-95%
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
CAS No.: 303-26-4
Vzorec: C₁₇H₁₉ClN₂
MW: 286.80 g/mol
Bod varu: 178…180 °C (.5 mmHg)
Bod tání: 65…75 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005965
CAS číslo: 303-26-4
UN: 3259
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 75 °C
Titration Tertiary base ≥90 % (on dry substance)
Water ≤4 % (K.F.)
TLC ≥90 %
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20 °C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g