Tisk…
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
106470010 106470100
ACRO106470010EA 1550 CZK
ACRO106470010 ACRO106470100
1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
1,2-Di(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Bod tání: 107…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006451
CAS číslo: 4916-57-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %