Tisk…
Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
105960050 105960250 105961000
ACRO105960050EA 1850 CZK
ACRO105960050 ACRO105960250 ACRO105961000
Benzylhydrazine dihydrochloride 97%
Benzylhydrazine dihydrochloride
CAS No.: 20570-96-1
Vzorec: C₇H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012921
CAS číslo: 20570-96-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 143 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA
Titration with NaOH ≥96.0 %
Impurity ≤3.0 % Tributyl phosphate
Acid value 259 to 267 mg KOH/g