Tisk…
Ethyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride hydrate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzyl-3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, 1-Benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone Hydrochloride, 1-Benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride
105900250 105901000
ACRO105900250EA 2430 CZK
ACRO105900250 ACRO105901000
Ethyl-1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride hydrate 97%
Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride
CAS No.: 1454-53-1
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₃
MW: 297.780 g/mol
Bod tání: 160…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012800
CAS číslo: 1454-53-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Water =12 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)