Tisk…
L-Azetidine-2-carboxylic acid 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: L-Trimethyleneimine-2-carboxylic Acid, (S)-Azetidine-2-carboxylic acid, (S)-(-)-2-Azetidinecarboxylic acid, L-Azetidine-2-carboxylic Acid [Antagonist of L-Proline]
105142500 105140010 105140050 105141000
ACRO105142500EA 2910 CZK
ACRO105142500 ACRO105140010 ACRO105140050 ACRO105141000
L-Azetidine-2-carboxylic acid 99+%
L-Azetidine-2-carboxylic acid
CAS No.: 2133-34-8
Vzorec: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Bod tání: 206…207 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005166
CAS číslo: 2133-34-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -123° to -127° (25°C, 589 nm) (c=1, water)