Tisk…
Aminoguanidine nitrate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103760050 103761000 103760250
ACRO103760050EA 644 CZK
ACRO103760050 ACRO103761000 ACRO103760250
Aminoguanidine nitrate 99%
Aminoguanidine nitrate
Appearance: White Crystalline powder
Vzorec: CH₇N₅O₃
Bod tání: 145…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013174
CAS číslo: 10308-82-4
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %