Tisk…
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
103390050 103390250 103390010
ACRO103390050EA 3720 CZK
ACRO103390050 ACRO103390250 ACRO103390010
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 97%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS No.: 1005-38-5
Vzorec: C₅H₆ClN₃S
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006088
CAS číslo: 1005-38-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
GC ≥96.0 %