Tisk…
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DL-Homoserine lactone hydrobromide
103290100 103290025 103290500
ACRO103290100EA 5340 CZK
ACRO103290100 ACRO103290025 ACRO103290500
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide 99%
alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrobromide
CAS No.: 6305-38-0
Vzorec: C₄H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012723
CAS číslo: 6305-38-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Dye content ≥65 %