Tisk…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
102510100 102510500
ACRO102510100EA 5450 CZK
ACRO102510100 ACRO102510500
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 98%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
CAS No.: 2386-25-6
Vzorec: C₈H₁₁NO
Bod tání: 136…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005221
CAS číslo: 2386-25-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to pink to brown to purple Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.0 %