Tisk…
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
425530010 425530100 425530500
ACRO425530010EA 1840 CZK
ACRO425530010 ACRO425530100 ACRO425530500
3,4-Epoxytetrahydrofuran 96%
3,4-Epoxytetrahydrofuran
CAS No.: 285-69-8
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Hustota: 1,237 g/cm³
Bod vzplanutí: >38 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00800639
CAS číslo: 285-69-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %