Tisk…
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
425480025 425480100
ACRO425480025EA 2820 CZK
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
Bod tání: 53…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00094021
CAS číslo: 26377-17-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %