Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
424710010
424710050
ACRO424710010EA
1620
CZK
ACRO424710010
ACRO424710050
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate 90% tech.
Methyl-4-(chloroformyl)benzoate
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Vzorec:
C₉H₇ClO₃ Bod tání: 50…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059486 CAS číslo: 7377-26-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 59 °C |
Titration RCOCl | ≥88 % |