Tisk…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
424660025 424660100
ACRO424660025EA 3370 CZK
ACRO424660025 ACRO424660100
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
CAS No.: 16732-57-3
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Bod tání: 220…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216477
CAS číslo: 16732-57-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 225 °C
Titration with TBAH ≥94 %