Kyselina chlorovodíková ∼37% in water ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
423790025
423795000
423790026
423790251
423795001
423790025.EA
2090
CZK
423790025.
423795000.
423790026.
423790251.
423795001.
Kyselina chlorovodíková ∼37% in water ACS
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Bod tání: –35 °C Hustota: 1,18 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS číslo: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after ignition | ≤0.0005 % |
Titration with NaOH | 36.5 to 38.0 % |
Bromide (Br) | ≤50 ppm |
Sulfite (SO3) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Free chlorine | ≤1 ppm (as Cl) |
Ammonium (NH4) | ≤3 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.01 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤1 ppm |
Extractable organic subst | (about 5 ppm) Passes test |