Tisk…
Hydroxid amonný 28 - 30% water ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
423300025 423300250 423305000 423300100
ACRO423300025EA 2940 CZK
ACRO423300025 ACRO423300250 ACRO423305000 ACRO423300100
Hydroxid amonný 28 - 30% water ACS
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Bod varu: 32…37.7 °C (1013 hPa)
Bod tání: –57 °C
Hustota: 0.91 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution (Free from suspended matter or sediment)
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with HCl 28.0 to 30.0 % (as NH3)
Chloride (Cl) ≤0.5 ppm
Nitrate (NO3) ≤2 ppm
Phosphate (PO4) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.5 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤0.002 %
KMnO4-reducing substance Passes test