Tisk…
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
423190010 423190050
ACRO423190010EA 3980 CZK
ACRO423190010 ACRO423190050
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate
CAS No.: 21392-96-1
Vzorec: C₂₄H₂₁EuF₉O₉S₃
Bod tání: 142…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150912
CAS číslo: 21392-96-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
Elemental Analysis ≥94 %