Tisk…

Petrolether, 35…60 °C ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine

422995000 422990050
ACRO422995000EA 960 CZK
ACRO422995000 ACRO422990050
Petrolether, 35…60 °C ACS
Ropný líh
Bod varu: 35…60 °C (1013 hPa)
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear liquid
Boiling point 35 to 60°C
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity Passes test


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR